4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931785-1G OR931785-250MG
APOSOR931785-1GEA 0 EUR
APOSOR931785-1G APOSOR931785-250MG
4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Chloro-5-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09951961
Núm. CAS: 61044-96-0