3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931787-1G OR931787-5G
APOSOR931787-1GEA 219 EUR
APOSOR931787-1G APOSOR931787-5G
3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde 95%
3-Allyl-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08691767
Núm. CAS: 67483-48-1