Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931800-1G
APOSOR931800-1GEA 111 EUR
APOSOR931800-1G
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate 95%
Methyl 4-amino-3-cyanobenzoate
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16038776
Núm. CAS: 159847-80-0