2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931805-1G OR931805-5G
APOSOR931805-1GEA 88.6 EUR
APOSOR931805-1G APOSOR931805-5G
2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
2,4-Dichloro-5-methylphenol
Formula: C₇H₆Cl₂O
MW: 177,028 g/mol
Pto. de fusión: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520109
Núm. CAS: 1124-07-8