1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931806-1G OR931806-250MG
APOSOR931806-1GEA 400 EUR
APOSOR931806-1G APOSOR931806-250MG
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11505317
Núm. CAS: 101001-68-7