2-(4-Aminobenzyl)aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-[(4-aminophenyl)methyl]aniline
OR931811-1G OR931811-250MG
APOSOR931811-1GEA 287 EUR
APOSOR931811-1G APOSOR931811-250MG
2-(4-Aminobenzyl)aniline 98%
2-(4-Aminobenzyl)aniline
Formula: C₁₃H₁₄N₂
MW: 198,264 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01670227
Núm. CAS: 1208-52-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II