tert-Butyl cyanomethylpropylcarbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931864-1G OR931864-250MG
APOSOR931864-1GEA 806 EUR
APOSOR931864-1G APOSOR931864-250MG
tert-Butyl cyanomethylpropylcarbamate 95%
tert-Butyl cyanomethylpropylcarbamate
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09953056
Núm. CAS: 1247796-07-1