tert-Butylboronic acid, pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(tert-Butyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9319-1G OR9319-5G
APOSOR9319-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9319-1G APOSOR9319-5G
tert-Butylboronic acid, pinacol ester 97%
tert-Butylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₀H₂₁BO₂
MW: 184,084 g/mol
Densidad: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06657801
Núm. CAS: 99810-76-1