(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-N-cyclopropyl-6-methylpyrimidin-4-amine
OR931917-1G
APOSOR931917-1GEA 517 EUR
APOSOR931917-1G
(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(2-Chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-cyclopropyl-amine
Formula: C₈H₁₀ClN₃
MW: 183,638 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16767268
Núm. CAS: 1250038-98-2