4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931934-1G
APOSOR931934-1GEA 151 EUR
APOSOR931934-1G
4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile 95%
4-(3-Hydroxypropyl)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09028771
Núm. CAS: 83101-12-6