(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-2-Amino-3-cyclobutylpropanoic acid
OR931954-1G OR931954-250MG
APOSOR931954-1GEA 323 EUR
APOSOR931954-1G APOSOR931954-250MG
(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
(R)-3-Cyclobutylalanine
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264348
Núm. CAS: 174266-00-3