Methyl benzooxazol-2-yl-acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR931958-1G OR931958-250MG
APOSOR931958-1GEA 770 EUR
APOSOR931958-1G APOSOR931958-250MG
Methyl benzooxazol-2-yl-acetate 95%
Methyl benzooxazol-2-yl-acetate
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11506177
Núm. CAS: 75762-23-1