(S)-tert-Butyl (2-aminopropyl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932018-1G
APOSOR932018-1GEA 272 EUR
APOSOR932018-1G
(S)-tert-Butyl (2-aminopropyl)carbamate 97%
(S)-tert-Butyl (2-aminopropyl)carbamate
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,241 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11112235
Núm. CAS: 121103-15-9