(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932063-1G OR932063-250MG
APOSOR932063-1GEA 180 EUR
APOSOR932063-1G APOSOR932063-250MG
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride 95%
(R)-1-(2-Chlorophenyl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11101198
Núm. CAS: 1167414-92-7