(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932073-1G OR932073-250MG
APOSOR932073-1GEA 116 EUR
APOSOR932073-1G APOSOR932073-250MG
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol 95%
(6-Chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanol
Formula: C₉H₉ClN₂O
MW: 196,634 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01073117
Núm. CAS: 331949-55-4