(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-Chlorobenzoyl cyanide
OR932078-1G
OR932078-5G
APOSOR932078-1GEA
174
EUR
APOSOR932078-1G
APOSOR932078-5G
(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formula:
C₈H₄ClNO MW: 165,576 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03092702 Núm. CAS: 35022-42-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...