5-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932091-1G OR932091-250MG
APOSOR932091-1GEA 400 EUR
APOSOR932091-1G APOSOR932091-250MG
5-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₉ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788964
Núm. CAS: 128564-56-7