2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932160-1G OR932160-250MG
APOSOR932160-1GEA 712 EUR
APOSOR932160-1G APOSOR932160-250MG
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde 95%
2,3-Dimethyl-1H-indole-7-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059725
Núm. CAS: 103987-28-6