3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932171-1G OR932171-250MG
APOSOR932171-1GEA 451 EUR
APOSOR932171-1G APOSOR932171-250MG
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride 95%
3-Aminomethyl-2-methoxypyridine hydrochloride
Formula: C₇H₁₀N₂O·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23703574
Núm. CAS: 1588441-13-7