(S)-2-Phenylpyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932248-1G OR932248-250MG
APOSOR932248-1GEA 382 EUR
APOSOR932248-1G APOSOR932248-250MG
(S)-2-Phenylpyrrolidine 95%
(S)-2-Phenylpyrrolidine
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06762549
Núm. CAS: 59347-91-0