5-Chloro-2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932270-1G OR932270-250MG
APOSOR932270-1GEA 864 EUR
APOSOR932270-1G APOSOR932270-250MG
5-Chloro-2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde 95%
5-Chloro-2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059080
Núm. CAS: 89938-56-7