4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (5-oxopyrrolidin-3-yl)carbamate
OR932307-1G OR932307-5G
APOSOR932307-1GEA 52.2 EUR
APOSOR932307-1G APOSOR932307-5G
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected 97%
4-Aminopyrrolidin-2-one, 4-BOC protected
Formula: C₉H₁₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17677321
Núm. CAS: 1245648-84-3