Boc-DL-tert-leucine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932319-1G OR932319-25G OR932319-5G
APOSOR932319-1GEA 122 EUR
APOSOR932319-1G APOSOR932319-25G APOSOR932319-5G
Boc-DL-tert-leucine 97%
Boc-DL-tert-leucine
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.289 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057782
Núm. CAS: 169870-82-0