4-Chloro-7-hydroxyquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932346-1G
OR932346-250MG
APOSOR932346-1GEA
134
EUR
APOSOR932346-1G
APOSOR932346-250MG
4-Chloro-7-hydroxyquinoline 95%
4-Chloro-7-hydroxyquinoline
Formula:
C₉H₆ClNO MW: 179.603 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09261120 Núm. CAS: 181950-57-2 |