(5-Methylpyridin-3-yl)methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Hydroxymethyl-5-methylpyridine
OR932347-5G
APOSOR932347-5GEA 72.5 EUR
APOSOR932347-5G
(5-Methylpyridin-3-yl)methanol 98%
(5-Methylpyridin-3-yl)methanol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,152 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236816
Núm. CAS: 102074-19-1