2-Methylaminoethyl chloride hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932350-10G OR932350-1G OR932350-25G OR932350-100G
APOSOR932350-10GEA 68.3 EUR
APOSOR932350-10G APOSOR932350-1G APOSOR932350-25G APOSOR932350-100G
2-Methylaminoethyl chloride hydrochloride 97%
2-Methylaminoethyl chloride hydrochloride
Formula: C₃H₈ClN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050517
Núm. CAS: 4535-90-4