4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-methyl-4-oxocyclohex-2-enecarboxylate
OR932355-100G OR932355-25G
APOSOR932355-100GEA 243 EUR
APOSOR932355-100G APOSOR932355-25G
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one 96%
4-Carbethoxy-3-methyl-2-cyclohexen-1-one
Formula: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001582
Núm. CAS: 487-51-4