4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR932404-1G OR932404-250MG
APOSOR932404-1GEA 132 EUR
APOSOR932404-1G APOSOR932404-250MG
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile 97%
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Formula: C₇H₁₁NO
MW: 125,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD13180512
Núm. CAS: 856255-87-3