2-Biphenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-([1,1'-Biphenyl]-2-yl)acetic acid
OR932405-1G OR932405-250MG
APOSOR932405-1GEA 221 EUR
APOSOR932405-1G APOSOR932405-250MG
2-Biphenylacetic acid 97%
2-Biphenylacetic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.244 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06208460
Núm. CAS: 14676-52-9