Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR932422-1G OR932422-5G
APOSOR932422-1GEA 151 EUR
APOSOR932422-1G APOSOR932422-5G
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate 97%
Methyl 4-bromo-3-cyanobenzoate
Formula: C₉H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398742
Núm. CAS: 1232424-44-0