Ethyl imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932479-1G OR932479-250MG
APOSOR932479-1GEA 213 EUR
APOSOR932479-1G APOSOR932479-250MG
Ethyl imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate 95%
Ethyl imidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylate
Formula: C₉H₉N₃O₂
MW: 191,187 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17016047
Núm. CAS: 123531-27-1