(4-Chloro-5-methyl-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Chloro-N-cyclopropyl-5-methylpyrimidin-2-amine
OR932486-1G
APOSOR932486-1GEA 516 EUR
APOSOR932486-1G
(4-Chloro-5-methyl-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine 95%
(4-Chloro-5-methyl-pyrimidin-2-yl)-cyclopropyl-amine
Formula: C₈H₁₀ClN₃
MW: 183,638 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18837194
Núm. CAS: 1289385-24-5