6-Chloro-1-methyl-1H-indazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932513-1G OR932513-250MG
APOSOR932513-1GEA 133 EUR
APOSOR932513-1G APOSOR932513-250MG
6-Chloro-1-methyl-1H-indazole 98%
6-Chloro-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇ClN₂
MW: 166,608 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977521
Núm. CAS: 1210781-03-5