2-Ethylnicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932526-1G OR932526-5G
APOSOR932526-1GEA 68.3 EUR
APOSOR932526-1G APOSOR932526-5G
2-Ethylnicotinic acid 95%
2-Ethylnicotinic acid
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151.163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072523
Núm. CAS: 3421-76-9