tert-Butyl 1-allylhydrazinecarboxylate 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR932581-1G OR932581-250MG
APOSOR932581-1GEA 0 EUR
APOSOR932581-1G APOSOR932581-250MG
tert-Butyl 1-allylhydrazinecarboxylate 95%
tert-Butyl 1-allylhydrazinecarboxylate
Formula: C₈H₁₆N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18447709
Núm. CAS: 21075-86-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR