5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methoxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)benzaldehyde
OR932660-1G OR932660-250MG
APOSOR932660-1GEA 134 EUR
APOSOR932660-1G APOSOR932660-250MG
5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
5-Isopropyl-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02629380
Núm. CAS: 105337-42-6