4-Methyloxazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR932677-5G
APOSOR932677-5GEA 56.7 EUR
APOSOR932677-5G
4-Methyloxazole
4-Methyloxazole
Formula: C₄H₅NO
MW: 83,089 g/mol
Pto. Ebullición: 86…88 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11110237
Núm. CAS: 693-93-6
UN: 1993
ADR: 3,III