Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR932690-1G OR932690-5G
APOSOR932690-1GEA 63.8 EUR
APOSOR932690-1G APOSOR932690-5G
Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl 2-methylpyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09863191
Núm. CAS: 2134-38-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR