5-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-1H-1,2,4-triazol-3(2H)-one
OR932692-1G OR932692-250MG OR932692-5G
APOSOR932692-1GEA 250 EUR
APOSOR932692-1G APOSOR932692-250MG APOSOR932692-5G
5-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
5-Amino-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formula: C₂H₄N₄O
MW: 100,079 g/mol
Pto. de fusión: 286…290 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23140949
Núm. CAS: 1003-35-6