4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932711-1G OR932711-250MG
APOSOR932711-1GEA 467 EUR
APOSOR932711-1G APOSOR932711-250MG
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 96%
4,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,037 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044711
Núm. CAS: 952138-13-5