2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932719-1G OR932719-250MG
APOSOR932719-1GEA 712 EUR
APOSOR932719-1G APOSOR932719-250MG
2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde 95%
2-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06255192
Núm. CAS: 54365-75-2