4-Chloro-7-methoxyquinazoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932740-1G
APOSOR932740-1GEA 132 EUR
APOSOR932740-1G
4-Chloro-7-methoxyquinazoline 95%
4-Chloro-7-methoxyquinazoline
Formula: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,618 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738758
Núm. CAS: 55496-52-1