4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(tert-Butyl)-N-methylaniline
OR932750-1G OR932750-250MG
APOSOR932750-1GEA 310 EUR
APOSOR932750-1G APOSOR932750-250MG
4-tert-Butyl-N-methylaniline 95%
4-tert-Butyl-N-methylaniline
Formula: C₁₁H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111157
Núm. CAS: 5279-59-4