5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932764-1G
OR932764-250MG
APOSOR932764-1GEA
114
EUR
APOSOR932764-1G
APOSOR932764-250MG
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₄H₃BrN₂O₂ MW: 190,983 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD21605341 Núm. CAS: 1328893-16-8 |