6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932774-1G OR932774-250MG OR932774-5G
APOSOR932774-1GEA 115 EUR
APOSOR932774-1G APOSOR932774-250MG APOSOR932774-5G
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole 95%
6-Chloro-2-ethyl-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₉ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18800923
Núm. CAS: 34569-15-8