Boc-Cys(stbu)-OH
Proveedor: Apollo Scientific
OR932786-1G
OR932786-5G
APOSOR932786-1GEA
0
EUR
APOSOR932786-1G
APOSOR932786-5G
Boc-Cys(stbu)-OH
Boc-Cys(stbu)-OH
Formula:
C₁₂H₂₃NO₄S₂ Pto. de fusión: 110…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084687 Núm. CAS: 30044-61-2 |