1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine
OR932797-1G OR932797-5G
APOSOR932797-1GEA 26.1 EUR
APOSOR932797-1G APOSOR932797-5G
1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine 95%
1H-[1,2,3]Triazolo[4,5-c]pyridine
Formula: C₅H₄N₄
MW: 120.112 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02670924
Núm. CAS: 273-05-2