4-Chloro-6-methylnicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932816-10G OR932816-1G OR932816-5G
APOSOR932816-10GEA 330 EUR
APOSOR932816-10G APOSOR932816-1G APOSOR932816-5G
4-Chloro-6-methylnicotinic acid 95%
4-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,581 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520850
Núm. CAS: 1060805-95-9