Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932836-1G OR932836-5G
APOSOR932836-1GEA 127 EUR
APOSOR932836-1G APOSOR932836-5G
Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(4-hydroxy-3-methylphenyl)acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234607
Núm. CAS: 64360-47-0