(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-ethyl-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-((2-Chlorothiazol-5-yl)methyl)ethanamine
OR932883-1G
APOSOR932883-1GEA 393 EUR
APOSOR932883-1G
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-ethyl-amine 95%
(2-Chloro-thiazol-5-ylmethyl)-ethyl-amine
Formula: C₆H₉ClN₂S
MW: 176,667 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18837199
Núm. CAS: 120740-07-0